Atropic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropic acid 98%
Atropic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046531
Numéro CAS: 492-38-6
EINECS: 207-753-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité