3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
OR1370-5G
APOSOR1370-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR1370-5G
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084846
Numéro CAS: 6318-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité