2-Amino-4-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13856-5G OR13856-25G
APOSOR13856-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437849
Numéro CAS: 10201-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité