Isobutylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
OR14160-100G OR14160-25G OR14160-5G
APOSOR14160-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR14160-100G APOSOR14160-25G APOSOR14160-5G
Isobutylboronic acid
Isobutylboronic acid
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134156
Numéro CAS: 84110-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité