2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14488-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR14488-100G APOSOR14488-25G APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748504
Numéro CAS: 635-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité