(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
OR14533-25G
APOSOR14533-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR14533-25G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269688
Numéro CAS: 101711-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité