4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA 734 EUR InStock
APOSOR1456-25G APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Formule: C₁₀H₇NO₆
MW: 237,17 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063250
Numéro CAS: 6315-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité