Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-2-Nal-OH
OR14601-25G
APOSOR14601-25GEA 200 EUR InStock
APOSOR14601-25G
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formule: C₂₈H₂₃NO₄
MW: 437,495 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077044
Numéro CAS: 138774-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité