Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formule: C₂₄H₂₈N₂O₆
MW: 440,496 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151941
Numéro CAS: 125238-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité