1-Bromo-3-chlorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzène 98%
1-Bromo-3-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000568
Numéro CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité