2',4'-Diméthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR1525-25G OR1525-1G OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR1525-25G APOSOR1525-1G APOSOR1525-5G
2',4'-Diméthoxyacétophénone 98%
2',4'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 287…289 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008727
Numéro CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité