4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR15265-1G OR15265-5G OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15265-1G APOSOR15265-5G APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01088150
Numéro CAS: 5651-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité