2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,6300 g/mol
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265490
Numéro CAS: 49844-93-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité