N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16404-1G OR16404-250MG OR16404-5G
APOSOR16404-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR16404-1G APOSOR16404-250MG APOSOR16404-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formule: C₁₆H₂₆BNO₂
MW: 275,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000956
Numéro CAS: 920304-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité