2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR16595-1G OR16595-5G OR16595-25G
APOSOR16595-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G APOSOR16595-25G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₅IO₃S
MW: 284,07 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860232
Numéro CAS: 63059-25-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité