3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-chloropicolinic acid
OR16596-1G OR16596-5G OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16596-1G APOSOR16596-5G APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827551
Numéro CAS: 1189513-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité