4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864695
Numéro CAS: 98600-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité