Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 519 EUR InStock
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formule: C₁₇H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03847881
Numéro CAS: 142717-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité