Iodoéthane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl iodide
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Iodoéthane 98%
Iodoéthane
Formule: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Point d'ébullition: 69…73 °C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001091
Numéro CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité