1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₈H₁₇ClN₂
Point d'ébullition: 85…87 °C/7mmHg
Point de fusion: –23…–22 °C
Densité: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 104-16-5
EINECS: 203-181-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité