3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde
3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C/5mmHg
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026298
Numéro CAS: 17610-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité