2-Amino-2-méthylpropanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
OR1740T-1KG OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA 106 EUR InStock
APOSOR1740T-1KG APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-méthylpropanol 95%
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 164…167 °C
Point de fusion: 24…32 °C
Densité: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité