6-Bromo-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18267-25G
APOSOR18267-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR18267-25G
6-Bromo-o-toluidine
6-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/205mmHg
Densité: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039885
Numéro CAS: 53848-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité