4-Phénylbenzophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Benzoylbiphenyl
OR18324-100G OR18324-500G OR18324-1KG
APOSOR18324-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR18324-100G APOSOR18324-500G APOSOR18324-1KG
4-Phénylbenzophénone 99%
4-Phénylbenzophénone
Formule: C₁₉H₁₄O
MW: 258,32 g/mol
Point d'ébullition: 419…420 °C
Point de fusion: 98…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003079
Numéro CAS: 2128-93-0
EINECS: 218-345-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité