Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
OR18823-25G
APOSOR18823-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₇NO₅
MW: 209,16 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039968
Numéro CAS: 153813-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité