Cyclopropaneméthylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
OR1937-25G OR1937-5G
APOSOR1937-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR1937-25G APOSOR1937-5G
Cyclopropaneméthylamine 97%
Cyclopropaneméthylamine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037147
Numéro CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité