L(+)-α-Phénylglycine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phénylglycine 97%
L(+)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064403
Numéro CAS: 2935-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité