6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
OR1988-25G
APOSOR1988-25GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR1988-25G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,0969 g/mol
Point de fusion: 276 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023267
Numéro CAS: 6299-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité