(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
OR20014-1G OR20014-5G
APOSOR20014-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR20014-1G APOSOR20014-5G
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212875
Numéro CAS: 144900-57-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité