3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2097-1G OR2097-5G OR2097-25G
APOSOR2097-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR2097-1G APOSOR2097-5G APOSOR2097-25G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027261
Numéro CAS: 957060-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité