3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formule: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040248
Numéro CAS: 17635-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité