(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G OR21783-5G OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR21783-25G APOSOR21783-5G APOSOR21783-100G
(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026897
Numéro CAS: 35553-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité