4-Ethoxyphenylacetylene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-4-ethynylbenzene, 4-Ethoxyphenylacetylene
OR21950-100G OR21950-25G
APOSOR21950-100GEA 333 EUR InStock
APOSOR21950-100G APOSOR21950-25G
4-Ethoxyphenylacetylene 98%
4-Ethoxyphenylacetylene
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173880
Numéro CAS: 79887-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité