1-Butyl-4-ethynylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Butylphenylacetylene
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzène
1-Butyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Densité: 0.906 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173885
Numéro CAS: 79887-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité