Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216479
Numéro CAS: 133831-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité