2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité