Furfurylamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003258
Numéro CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
ONU: 2526
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité