Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrCl₂O₂S
MW: 289,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094630
Numéro CAS: 351003-52-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité