6-Bromoquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoleine
6-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1.538 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024023
Numéro CAS: 5332-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité