L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phénanthroline-1,10 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: o-Phenanthroline
OR2343-100G OR2343-25G OR2343-5G
APOSOR2343-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR2343-100G APOSOR2343-25G APOSOR2343-5G
Phénanthroline-1,10 98%
Phénanthroline-1,10
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180.21 g/mol
Point d'ébullition: >330 °C
Point de fusion: 114…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07356
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité