3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 105 EUR InStock
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052586
Numéro CAS: 33898-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité