Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 87…89 °C/2mmHg
Densité: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052557
Numéro CAS: 17147-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité