3-Bromothiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
OR2454-1G OR2454-25G OR2454-5G
APOSOR2454-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR2454-1G APOSOR2454-25G APOSOR2454-5G
3-Bromothiophénol 97%
3-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C/40mmHg
Densité: 1.832 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009603
Numéro CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité