Coniferyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C/3mmHg
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002922
Numéro CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité