3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 164…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002289
Numéro CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité