1-Méthylisoquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24943-25G OR24943-5G OR24943-1G OR24943-250MG OR24943-10G
APOSOR24943-25GEA 522 EUR InStock
APOSOR24943-25G APOSOR24943-5G APOSOR24943-1G APOSOR24943-250MG APOSOR24943-10G
1-Méthylisoquinoléine
1-Méthylisoquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/16mmHg
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006902
Numéro CAS: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité