L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chloroacétate de phényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G OR25299-2.5G
APOSOR25299-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G APOSOR25299-2.5G
Chloroacétate de phényle
Chloroacétate de phényle
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 620-73-5
ONU: 1759
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité