N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-N-(3-formylpyridin-4-yl)propanamide, N-(3-Formylpyridin-4-yl)pivalamide
OR25911-250MG OR25911-100MG
APOSOR25911-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR25911-250MG APOSOR25911-100MG
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086208
Numéro CAS: 86847-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité