Acide 8-iodo-1-naphtoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR26125-1G
APOSOR26125-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR26125-1G
Acide 8-iodo-1-naphtoïque
Acide 8-iodo-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13577-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité