Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Sulfamoylacétanilide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N4-Acetylsulphanilamide, 4-Acetamidobenzenesulphonamide

OR2634-5G OR2634-10G
APOSOR2634-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2634-5G APOSOR2634-10G
4'-Sulfamoylacétanilide
N-Acetylsulphanilamide


Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,2416 g/mol
Point de fusion: 215…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035784
Numéro CAS: 121-61-9
EINECS: 204-486-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité